Merck
707228
Sigma-Aldrich
メラミン-13C3
99 atom % 13C, 95% (CP)
別名:
1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリアミン-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3H6N6
CAS番号:
分子量:
129.10
Beilstein:
11316300
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
95% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
N[13c]1n[13c](N)n[13c](N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
JDSHMPZPIAZGSV-VMIGTVKRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Urinary tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
572.0 °F - closed cup
引火点(℃)
300 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
707228-VAR:
707228-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)