Merck
592552
Sigma-Aldrich
Pentabromophenyl acrylate
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br5C6OCOCH=CH2
CAS番号:
分子量:
542.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
148-151 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
Brc1c(Br)c(Br)c(OC(=O)C=C)c(Br)c1Br
InChI
1S/C9H3Br5O2/c1-2-3(15)16-9-7(13)5(11)4(10)6(12)8(9)14/h2H,1H2
InChI Key
BKKVYNMMVYEBGR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Pentabromophenyl acrylate can form copolymers with acrylonitrile in aqueous emulsions or in the presence of a free radical initiator. [1]
その他情報
光導波路用の高屈折率ポリマーの生成に使用されるモノマーです。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
592552-VAR:
592552-BULK:
592552-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Copolymers of acrylonitrile with some brominated acrylates.
Janovic Z, et al.
J. Macromol. Sci. Chem., 19(8-9), 1137-1152 (1983)
Olesya Daikos et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 18(47), 32369-32377 (2016-11-18)
Pentabrominated and fluorinated aromatic (meth)acrylates as well as their non-halogenated counterparts have been studied with the aim to avoid conventional photoinitiators and to overcome some negative consequences related to their use. Therefore, RTIR spectroscopy, laser flash photolysis and GC/MS were
資料
高屈折率・低屈折率のポリマーや、屈折率制御のための添加剤としてジルコニウムおよびハフニウムをベースとするアクリラートモノマーを販売しております。
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.