Merck
591505
Sigma-Aldrich
Poly(pentabromophenyl acrylate-co-glycidyl methacrylate)
glycidyl methacrylate 50 mol %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C9H3Br5O2)m(C7H10O3)n
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
組成
glycidyl methacrylate, 50 mol %
転移温度
Tg (DSC) 122 °C (onset)
溶解性
chloroform: soluble
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
High refractive index, photosensitive polymer for optical waveguides.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
591505-200MG:
591505-VAR:
591505-BULK:
591505-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
高屈折率・低屈折率のポリマーや、屈折率制御のための添加剤としてジルコニウムおよびハフニウムをベースとするアクリラートモノマーを販売しております。
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.