Merck
592080
Sigma-Aldrich
Poly(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl methacrylate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C7H7F5O2)n
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.140 (lit.)
転移温度
Tg (DSC) ~70 °C(lit.)
アプリケーション
Low refractive index polymer for cladding layer in optical waveguides. Transparent, low surface tension polymer.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
592080-VAR:
592080-1G:
592080-200MG:
592080-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
独特の屈折率特性を持つポリマー材料は、さまざまなデバイスのフォトニクスや光学コーティングに応用されています。
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.