Merck
591262
Sigma-Aldrich
Cyclohexylmethyl isothiocyanate
97%
別名:
(Cyclohexylmethyl) isothiocyanate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11CH2NCS
CAS番号:
分子量:
155.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5340 (lit.)
bp
222-223 °C (lit.)
密度
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S=C=NCC1CCCCC1
InChI
1S/C8H13NS/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-6H2
InChI Key
RYBJNWIQNLZNPE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
591262-5G:
591262-VAR:
591262-1G:
591262-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)