Merck
590703
Sigma-Aldrich
ヨウ化カルシウム
99%
別名:
Calcium diiodide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥9,720
¥9,720
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥9,720
About This Item
化学式:
CaI2
CAS番号:
分子量:
293.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥9,720
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder and chunks
mp
779 °C (lit.)
SMILES記法
I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
590703-10G:4548173989587
590703-50G:
590703-VAR:
590703-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)