Merck
590088
Sigma-Aldrich
メタバナジン酸ナトリウム
anhydrous, 99.9% trace metals basis
別名:
トリオキソバナジン酸ナトリウム, バナジウム(V)酸ナトリウム, メタバナジン酸ナトリウム, 三酸化バナジウムナトリウム, 酸化バナジウムナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥6,450
25 G
¥12,800
100 G
¥33,400
¥6,450
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥6,450
25 G
¥12,800
100 G
¥33,400
About This Item
化学式:
NaVO3
CAS番号:
分子量:
121.93
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,450
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
反応適合性
core: vanadium
reagent type: catalyst
SMILES記法
[Na+].[O-][V](=O)=O
InChI
1S/Na.3O.V/q+1;;;-1;
InChI Key
CMZUMMUJMWNLFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • メタバナジン酸ナトリウムは、中温性および好熱性のメタン生成菌によるバナジウム還元を研究するための微生物培養培地のバナジウム源として使用されています。[1]
  • メタバナジン酸ナトリウムは、バナジウム五酸化物(V2O5)被覆炭素ナノチューブの調製で前駆体として使用することができます。[2]
  • この化合物は有機被覆の防食性添加物の合成にも使用されます。[3]
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
590088-25G:
2019130:
590088-5G:
590088-BULK:
590088-100G:
590088-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of metal oxide nanorods using carbon nanotubes as templates.
Satishkumar B C, et al.
Journal of Materials Chemistry, 10(9), 2115-2119 (2000)
Active corrosion protection and corrosion sensing in chromate-free organic coatings.
Buchheit R G, et al.
Progress in Organic Coatings, 47(3-4), 47(3-474) (2003)
Microbial reduction and precipitation of vanadium by mesophilic and thermophilic methanogens.
Zhang J, et al.
Chemical Geology , 370, 29-39 (2014)
Gwendolyn Moise et al.
Biochemistry, 54(42), 6490-6500 (2015-10-08)
Catalysis in protein tyrosine phosphatases (PTPs) involves movement of a protein loop called the WPD loop that brings a conserved aspartic acid into the active site to function as a general acid. Mutation of the tryptophan in the WPD loop
Oluwaseun Mustapha et al.
Environmental toxicology and pharmacology, 38(1), 98-111 (2014-06-14)
Vanadium exposure has been known to lead to lipid peroxidation, demyelination and oligodendrocytes depletion. We investigated behaviour and glial reactions in juvenile mice after early neonatal exposure to vanadium, and examined the direct effects of vanadium in oligodendrocyte progenitor cultures
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf