Merck
589128
Sigma-Aldrich
2-エチルアクリル酸
contains 150 ppm BHT as inhibitor, 98%
別名:
2-Ethylpropenoic acid, 2-Methylenebutanoic acid, 2-Methylenebutyric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥30,900
¥30,900
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥30,900
About This Item
化学式:
H2C=C(C2H5)CO2H
CAS番号:
分子量:
100.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥30,900
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
含みます
150 ppm BHT as inhibitor
屈折率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
176 °C (lit.)
密度
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C([H])=C(\CC)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4(2)5(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)
InChI Key
WROUWQQRXUBECT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
181.9 °F - closed cup
引火点(℃)
83.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
589128-BULK:
589128-250MG:
589128-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
O A Mamer et al.
The Biochemical journal, 160(3), 417-426 (1976-12-15)
1. Normal human urine contains small amounts (less than 4 mg/g of creatinine) of 2-ethylhydracrylic acid, formed, we believe, by a previously undisclosed endogenous catabolic pathway for the oxidation of a newly described series of R metabolites of isoleucine. 2.