588849
別名:
trans-2-[4-(tert-ブチルジメチルシリルオキシ)-1-ブテン-1-イル]-4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン
1 of 10
Sigma-Aldrich
166898
3-ヒドロキシ酪酸
MAK196
Malate Dehydrogenase Assay Kit
175870
ベンゼン-D6
S541036
PYRUVIC ALDEHYDE DIBUTYL ACETAL
230200
水素化ホウ素リチウム 溶液
M1000
L-(−)-リンゴ酸
633348
ビニルボロン酸ピナコールエステル
305847
ジヒドロ-4,4-ジメチル-2,3-フランジオン
RAB1121
Mouse CRP ELISA Kit
M3562
Greiner CELLSTAR® 96ウェルプレート
95%
n20/D 1.4470 (lit.)
297-298 °C (lit.)
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
1S/C16H33BO3Si/c1-14(2,3)21(8,9)18-13-11-10-12-17-19-15(4,5)16(6,7)20-17/h10,12H,11,13H2,1-9H3/b12-10+
ODTSJDLTXNDTBB-ZRDIBKRKSA-N
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves
588849-5G: 588849-VAR: 588849-1G: 588849-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。