Merck
MAK196
Sigma-Aldrich
Malate Dehydrogenase Assay Kit
Sufficient for 100 Colorimetric tests
別名:
MDH Activity Assay Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥80,900
¥80,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥80,900
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
¥80,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
検出方法
colorimetric
関連疾患
neurological disorders
保管温度
−20°C
詳細
Malate dehydrogenase (MDH; EC 1.1.1.37) is an NAD oxidoreductase that catalyzes the NAD/NADH-dependent interconversion of malate and oxalacetate. This reaction is critical to maintain the malate/aspartate shuttle across the mitochondrial membrane and Krebs tricarboxylic acid cycle in the mitochondrial matrix. Increased MDH activity has been observed in neurodegenerative diseases such as Alzheimer′s disease.
アプリケーション
Malate Dehydrogenase Assay Kit has been used in LDH (lactate dehydrogenase) and malate dehydrogenase (MDH1) assays.[1] It has also been used to estimate isocitrate dehydrogenase[2] and succinate dehydrogenase activities.[3]
適合性
Suitable for the detection of Malate Dehydrogenase activity in a variety of biological samples such as cell and tissue culture supernatants and purified mitochondria.
原理
The Malate Dehydrogenase Assay Kit provides a simple and sensitive procedure for measuring MDH activity in a variety of tissues, cell cultures, and isolated mitochondria. MDH activity is determined by generating a product with absorbance at 450 nm proportional to the enzymatic activity present. One unit of MDH is the amount of enzyme that generates 1.0 μmole of NADH per minute at 37 °C and pH 9.5.
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • MDH Assay Buffer
  • MDH Substrate
  • MDH Enzyme Mix
  • MDH Developer
  • NADH Standard
  • MDH Positive Control
以下による置換
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Identification of a small molecule inhibitor of 3-phosphoglycerate dehydrogenase to target serine biosynthesis in cancers.
Mullarky E, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 113(7), 1778-1783 (2016)
Two plant-derived aporphinoid alkaloids exert their antifungal activity by disrupting mitochondrial iron-sulfur cluster biosynthesis.
Tripathi S K, et al.
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M117 (2017)
Jinliang Wang et al.
Scientific reports, 9(1), 12300-12300 (2019-08-25)
The human mitochondrial heat shock protein 60 (hsp60) is a tetradecameric chaperonin that folds proteins in the mitochondrial matrix. An hsp60 D3G mutation leads to MitCHAP-60, an early onset neurodegenerative disease while hsp60 V72I has been linked to SPG13, a
Nan Nan et al.
Plant biotechnology journal, 18(1), 172-184 (2019-06-05)
Salinity is an important environmental factor that adversely impacts crop growth and productivity. Malate dehydrogenases (MDHs) catalyse the reversible interconversion of malate and oxaloacetate using NAD(H)/NADP(H) as a cofactor and regulate plant development and abiotic stress tolerance. Vitamin B6 functions
Anna Antolak et al.
Journal of cellular biochemistry, 118(12), 4323-4330 (2017-04-22)
Drug dependence is an escalating problem worldwide and many efforts are being made to understand the molecular basis of addiction. The morphine model is widely used in these investigations. To date, at least 29 studies exploring the influence of morphine
プロトコル
Spectrophotometric assay evaluates malic dehydrogenase activity using bovine heart enzyme with critical histidine residue at active site.
質問
  1. Is there a protocol associated with the kit? This general protocol doesn't use MDH developer: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/protein-biology/enzyme-activity-assays/_enzymatic-assay-of-malic-dehydrogenase
    1 回答
    1. The protocol is included in the product datasheet for this item. Please see the link below to review this document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/270/922/mak196bul.pdf