Merck
588172
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3BrN2O
CAS番号:
分子量:
174.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
mp
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Oc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C4H3BrN2O/c5-3-1-6-4(8)7-2-3/h1-2H,(H,6,7,8)
InChI Key
VTUDATOSQGYWML-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
588172-1G:
588172-5G:
588172-VAR:
588172-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M J Kornblatt et al.
European journal of biochemistry, 156(2), 297-300 (1986-04-15)
Yeast cytosine deaminase (EC 3.5.4.1) is inhibited by 5-bromo-2-pyrimidinone. In aqueous solution at neutral pH three forms of this compound (the anion, the parent, and the covalent hydrate) are in equilibrium. Experiments were undertaken in order to determine the relative