Merck
513164
Sigma-Aldrich
ヨードピラジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥6,760
¥6,760
出荷予定日2025年4月19日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥6,760
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3IN2
CAS番号:
分子量:
205.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,760
出荷予定日2025年4月19日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.655 (lit.)
bp
109-110 °C/34 mmHg (lit.)
密度
2.086 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
iodo
SMILES記法
Ic1cnccn1
InChI
1S/C4H3IN2/c5-4-3-6-1-2-7-4/h1-3H
InChI Key
OYWPFIUVDKHHGQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
513164-1G:4548173994512
513164-5G:4548173994529
513164-VAR:
513164-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Synthesis and Properties of Iodopyrazines.
Hirschberg A and Spoerri PE.
The Journal of Organic Chemistry, 26(6), 1907-1912 (1961)
Iron (II) isothiocyanate complexes with substituted pyrazines: Experimental and theoretical views on their electronic structure.
Shylin SI, et al.
Polyhedron, 87, 147-155 (2015)