Merck
587419
Sigma-Aldrich
Samarium(III) hydroxide hydrate
99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Sm(OH)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
201.38 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: samarium
SMILES記法
[H]O[H].O[Sm](O)O
InChI
1S/4H2O.Sm/h4*1H2;/q;;;;+3/p-3
InChI Key
BJIVKZCSXQGTND-UHFFFAOYSA-K
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
587419-25G:
587419-5G:
587419-BULK:
587419-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)