Merck
579513
Sigma-Aldrich
3-アミノ-5-(トリフルオロメチル)安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥8,470
¥8,470
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥8,470
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6F3NO2
CAS番号:
分子量:
205.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,470
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
141-146 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Nc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C8H6F3NO2/c9-8(10,11)5-1-4(7(13)14)2-6(12)3-5/h1-3H,12H2,(H,13,14)
InChI Key
WBTHOSZMTIPJLR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
579513-1G:
579513-VAR:
579513-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)