Merck
328901
Sigma-Aldrich
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
98%
別名:
2-Nitro-α,α,α-trifluor-p-toluic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥3,730
¥3,730
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥3,730
About This Item
化学式:
O2NC6H3(CF3)CO2H
CAS番号:
分子量:
235.12
Beilstein:
1985588
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,730
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
134-138 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
nitro
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F3NO4/c9-8(10,11)4-1-2-5(7(13)14)6(3-4)12(15)16/h1-3H,(H,13,14)
InChI Key
MYSAXQPTXWKDPQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid was used in preparation of 4-trifluoromethyl anthranilic acid.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
328901-BULK:
328901-1G:
328901-VAR:
328901-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Przemysław Szczeciński et al.
Acta biochimica Polonica, 55(4), 749-752 (2008-11-29)
Organic extracts of six urine samples from children treated with nitisinone, a medicine against tyrosinemia type I, were investigated by (1)H and (19)F NMR spectroscopy. The presence of unchanged 2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione (NTBC), 6-hydroxy-2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione (NTBC-OH) and 2-nitro-4-trifluoromethylbenzoic acid (NTFA) as well as
Hanna Barchanska et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 171, 15-21 (2019-04-09)
Nitisinone (2-(2-nitro-4-trifluoromethylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedione, NTBC) was the first synthetically produced triketone herbicide. However, its unsatisfactory herbicidal properties, negative impact on the natural environment and the high cost of synthesis have hindered its commercialization as a plant protection agent. Nevertheless, NTBC has become