Merck
579408
Sigma-Aldrich
1-(Methylsulfonyl)-1H-benzotriazole
95%
別名:
1-Methanesulfonyl-1H-benzotriazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7N3O2S
CAS番号:
分子量:
197.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
mp
108-112 °C (lit.)
SMILES記法
CS(=O)(=O)n1nnc2ccccc12
InChI
1S/C7H7N3O2S/c1-13(11,12)10-7-5-3-2-4-6(7)8-9-10/h2-5H,1H3
InChI Key
OMMZSDGGKVRGGP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
579408-BULK:
579408-VAR:
579408-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mohamed Elagawany et al.
Biomedical chromatography : BMC, 33(9), e4579-e4579 (2019-05-12)
An efficient, economic and high yielding method was described for the synthesis of baclofen (BAC) pharmacopoeial impurities (impurity A and impurity B) which can be used for gram-scale synthesis. Furthermore, a novel ecofriendly thin-layer chromatographic TLC-densitometric method was established and