Merck
578320
Sigma-Aldrich
5,7-Dihydroxy-4-phenylcoumarin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥5,450
¥5,450
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥5,450
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O4
CAS番号:
分子量:
254.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,450
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
mp
227-233 °C (lit.)
官能基
ester
phenyl
SMILES記法
Oc1cc(O)c2c(OC(=O)C=C2c3ccccc3)c1
InChI
1S/C15H10O4/c16-10-6-12(17)15-11(9-4-2-1-3-5-9)8-14(18)19-13(15)7-10/h1-8,16-17H
InChI Key
HUQKUJNSVHEHIH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
578320-5G:
578320-BULK:
578320-VAR:
578320-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)