Merck
575798
Sigma-Aldrich
ポリ(ピロメリト酸二無水物-co-4,4′-オキシジアニリン)、アミド酸 溶液
12.8 wt. % (80% NMP/20% aromatic hydrocarbon)
別名:
Pyre-M.L.® RC-5069, ポリアミド酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 ML
¥12,300
¥12,300
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 ML
¥12,300
About This Item
化学式:
(C12H12N2O .C10H2O6)x
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥12,300
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
濃度
12.8 wt. % (80% NMP/20% aromatic hydrocarbon)
屈折率
n20/D 1.5050
粘度
5-12 poise
溶解性
H2O: soluble 65-71 wt. %
密度
1.085 g/mL at 25 °C
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Paper Title: Synthesis of nano-polyimide for microelectronic applications. This study discusses the synthesis processes from Poly (amic acid) (PAA) of poly (pyromellitic dianhydride-co-4,4′-oxydianiline) and its applications in microelectronics, highlighting its potential in advanced fabrication techniques (Ebnalwaled et al., 2016).
法的情報
Pyre-M.L. is a registered trademark of Industrial Summit Technologies Corp.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
138.2 °F - closed cup
引火点(℃)
59 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
575798-1L:
575798-BULK:
575798-4L:
575798-250ML:4548173944340
575798-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
  1. What is the molecular weight of this polyamic acid?
    1 回答
    1. The molecular weight of this compound has not been evaluated.
      Note the molecular formula is (C12H12N2O .C10H2O6)x.