Merck
431176
Sigma-Aldrich
ポリ(ピロメリト酸二無水物-co-4,4′-オキシジアニリン)、アミド酸 溶液
electronic grade
別名:
ポリアミド酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥12,200
¥12,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥12,200
About This Item
化学式:
(C12H12N2O .C10H2O6)x
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥12,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
electronic grade
品質水準
精製方法
sub-micron filtration (0.2 μm medium)
屈折率
n20/D 1.506
粘度
30-38 poise(lit.)
bp
174 °C
転移温度
Tg >400 °C (imide)
密度
1.04 g/mL at 25 °C
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
半導体材料。薄いフィルムの誘電体、高密度相互接続系統、マルチチップモジュ-ル用です。
特徴および利点
0.2μmの媒体を通してろ過されています。
金属含有量を調整した高純度物質です。ポリイミドは優れた熱、機械、電気特性を有します。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
138.2 °F - closed cup
引火点(℃)
59 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CLS431176-500EA:
431176-10G:4548173994017
431176-VAR:
431176-1G:
431176-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf