分子量
average Mn ~5,000
品質水準
組成
cis- and trans-1,4, 80%
vinyl, 20%
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C\C=C\C
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
InChI Key
IAQRGUVFOMOMEM-ONEGZZNKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- クロレラバイオマスを組み込んだスチレン-ブタジエン複合材料の生分解性に与える生物由来物質含量の影響:バイオジェニック材料がスチレン-ブタジエン複合材料の生分解性に与える影響を報告しています。特に、高い弾力性を持つゴムの用途において、環境に優しい材料の開発におけるポリブタジエン複合材料の可能性について論じています(Bumbac et al., 2024)。
- Exploring the synergistic effect of carboxymethyl cellulose and chitosan in enhancing thermal stability of polyurethanes through statistical mixture design approach.: ポリウレタンに焦点を当てていますが、本論文では医療機器材料やライフサイエンス製造ポリマーにおけるポリブタジエンの熱安定性向上技術に関する知見も紹介されています(Javaid et al., 2024)。
- Self-Amplified HF Release and Polymer Deconstruction Cascades Triggered by Mechanical Force.: この論文では、機械的な力によって引き起こされるポリマーの分解について論じており、ヘルスケア用途、特にポリブタジエンをベースとした医療機器における合成ゴムの特性を開発するための興味深い知見を示しています(Hu et al., 2024)。
- Rheological and Mechanical Characterization of 3D-Printable Solid Propellant Slurry.: 高弾性ポリブタジエンの開発に関連する、ポリマースラリーの機械的特性と 3D プリントへの可能性を示しています(Zumbo et al., 2024)。
- UV ラベル化とゲル浸透クロマトグラフィーによるゴムオキシゲナーゼ分解アッセイ:ゴム材料の劣化メカニズムに関する洞察を提供しており、医療機器の革新におけるポリブタジエンゴムの耐久性と特性の向上が期待されます(Adjedje et al., 2024)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
383694-BULK:
383694-VAR:
383694-100ML:
383694-250ML:
Alexandra Sperschneider et al.
ACS nano, 4(10), 5609-5616 (2010-09-17)
We report on the quasi in situ scanning force microscopy nanotomography which proved to be a key method to effectively obtain a three-dimensional (3D) microdomain structure of a complex ABC triblock morphology. As an example, we studied polybutadiene-block-poly(2-vinyl pyridine)-block-poly(tert-butyl methacrylate)
Dong Wu et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(45), 15936-15938 (2010-10-28)
Single-molecule force spectroscopy is used to observe the irreversible extension of a gem-dibromocyclopropane (gDBC)-functionalized polybutadiene under tension, a process akin to polymer necking at a single-molecule level. The extension of close to 28% in the contour length of the polymer
Jiayin Yuan et al.
Macromolecular rapid communications, 32(15), 1157-1162 (2011-06-29)
Commercially available 1,2-PB was transformed into a well-defined reactive intermediate by quantitative bromination. The brominated polymer was used as a polyfunctional macroinitiator for the cationic ring-opening polymerization of 2-ethyl-2-oxazoline to yield a water-soluble brush polymer. Nucleophilic substitution of bromide by
Mechanochemistry: Demonstrated leverage.
Roman Boulatov
Nature chemistry, 5(2), 84-86 (2013-01-25)
Maria Hitrik et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(19), 11889-11898 (2011-08-26)
The essence of this study is to apply the Langmuir-Blodgett (LB) technique for assembling asymmetric membranes. Accordingly, Langmuir films of a (further) polymerizable polymer, 1,2-polybutadiene (1,2-pbd), were studied and transferred onto different solid supports, such as gold, indium tin oxide