Merck
572551
Sigma-Aldrich
Iron(III) nitrate on silica gel
extent of labeling: 15-20 wt. % Iron(III) nitrate loading
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
標識化の程度
15-20 wt. % Iron(III) nitrate loading
アプリケーション
Oxidizing reagent.
ピクトグラム
Flame over circleCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
572551-BULK:
572551-VAR:
572551-100G:
572551-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)