Merck
275956
Sigma-Aldrich
メチル p-トリルスルフィド
99%
別名:
4-(メチルチオ)トルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥4,780
25 G
¥22,800
¥4,780
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥4,780
25 G
¥22,800
About This Item
化学式:
CH3C6H4SCH3
CAS番号:
分子量:
138.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,780
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.573 (lit.)
bp
52-54 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
thioether
SMILES記法
CSc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10S/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI Key
VHILIAIEEYLJNA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
ヘテロスコーピオン酸Ru(II)-アクア錯体を触媒として用いるメチルp-トリルスルフィドの好気的酸化が報告されています[1]。 クロロペルオキシダーゼ触媒によるメチルp-トリルスルフィドの酸化が報告されています[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
275956-25G:
275956-5G:
275956-BULK:
275956-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
My Hang V Huynh et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(2), 308-309 (2003-01-09)
fac-[RuII(Cl)(dpp)(L3)]+ (L3 = tris(pyrid-2-yl)methoxymethane (tpmm) = [1A]+ and tris(pyrid-2-yl)pentoxymethane (tppm) = [1B]+ and dpp = di(pyrazol-1-yl)propane) rapidly undergo ligand substitution with water to form fac-[RuII(H2O)(dpp)(L3)]2+ (L3 = tpmm = [2A]2+ and tppm = [2B]2+). In the structure of [2A]2+, the
Chloroperoxidase and hydrogen peroxide: An efficient system for enzymatic enantioselective sulfoxidations
Colonna S, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 3(1), 95-106 (1992)
Vasiliy Yu Evtushok et al.
Frontiers in chemistry, 7, 858-858 (2020-01-11)
In this work, we elaborated heterogeneous catalysts on the basis of the Venturello complex [PO4{WO(O2)2}4]3- (PW4) and nitrogen-free or nitrogen-doped carbon nanotubes (CNTs or N-CNTs) for epoxidation of alkenes and sulfoxidation of thioethers with aqueous hydrogen peroxide. Catalysts PW4/CNTs and