Merck
339997
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-メチル p-トリル スルホキシド
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥66,900
¥66,900
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥66,900
About This Item
化学式:
CH3C6H4S(O)CH3
CAS番号:
分子量:
154.23
Beilstein:
2324696
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥66,900
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −145°, c = 2 in acetone
光学純度
ee: 99% (HPLC)
mp
75-77 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(C)=O
InChI
1S/C8H10OS/c1-7-3-5-8(6-4-7)10(2)9/h3-6H,1-2H3/t10-/m0/s1
InChI Key
FEVALTJSQBFLEU-JTQLQIEISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
(S)-(-)-メチルp-トリルスルホキシドは、下記を合成する際の求核試薬として使用できます。
  • アレスルフィン酸エステルと反応させてα-スルフィニルカルバニオンを形成させ、光学活性β-ジスルホキシドを合成するときに。[1]
  • αニトロンで処理し、(S)-(-)-メチルp-トリルスルホキシドアニオンを生成させて、置換N-ヒドロキシルアミンを合成するときに。[2]
  • 2,3-O-イソプロピリデン-L-グリセルアルデヒドの1炭素同族体化(ホモロゲーション)による、2-O-ベンジル-3,4-O-イソプロピリデン-L-エリトロースの合成に[3]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
339997-BULK:
339997-250MG:
339997-VAR:
339997-50MG:
339997-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
β -Disulfoxides. II. The Preparation of Some Optically Active β -Disulfoxides
Kunieda N, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 49(1), 256-259 (1976)
A highly stereoselective synthesis of d-erythrose derivatives by one-carbon homologation of 2, 3-O-isopropylidene-d-glyceraldehyde with (R)-methyl p-tolyl sulfoxide.
Arroyo-Gomez Y, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 11(3), 789-796 (2000)
The reaction of nitrones with (R)-(+)-methyl p-tolyl sulfoxide anion; asymmetric synthesis of optically active secondary amines.
Murahashi S-I, et al.
Tetrahedron Letters, 34(16), 2645-2648 (1993)