Merck
572411
Sigma-Aldrich
4-(2-ピリジル)ベンズアルデヒド
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9NO
CAS番号:
分子量:
183.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
50-52 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C12H9NO/c14-9-10-4-6-11(7-5-10)12-3-1-2-8-13-12/h1-9H
InChI Key
NMLYGLCBSFKJFI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
572411-BULK:
572411-VAR:
572411-5G:
572411-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)