Merck
570311
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol)-block-poly(ε−caprolactone) methyl ether
PEG average Mn ~5,000, PCL average Mn ~13,000
別名:
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(ε−caprolactone)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
品質水準
分子量
PCL average Mn ~13,000
PEG average Mn ~5,000
average Mn ~18,000 (total)
劣化の時間枠
>12 months
mp
54.2-55.9 °C (lit.)
58.8-60.7 °C
Mw/Mn
<1.4
PDI
≤1.4
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Biocompatible diblock copolymer
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
570311-1G:
570311-BULK:
570311-250MG:
570311-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
ポリマーソームの合成および、ポリマーソーム標的化を実現するための表面修飾と、薬物放出の制御のための動的または刺激応答性の化学的手段の組込みについて概説します。
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.
Professor Robert K. Prud’homme introduces flash nanoprecipitation (FNP) for nanoparticle fabrication, which is a scalable, rapid mixing process for nanoparticle formulations.
フラッシュナノ沈殿(Flash NanoPrecipitation, FNP)は高充填ナノ粒子を作製する新たな方法として2003年に報告され、物のカプセル化から農薬の送達までさまざまな分野に影響を与えています。
すべて表示