Merck
570249
Sigma-Aldrich
フルオレセイン O,O′-ジメタクリラート
95%
別名:
3′,6′-ジメタクリロキシスピロベンゾ[c]-フラン[1,9′]キサンテン-3-オン, ジメタクリロイルオキシフルオレセイン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥18,200
¥18,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥18,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H20O7
CAS番号:
分子量:
468.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥18,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
154.5-156.0 °C (lit.)
λmax
203 nm
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C(C)=C)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C28H20O7/c1-15(2)25(29)32-17-9-11-21-23(13-17)34-24-14-18(33-26(30)16(3)4)10-12-22(24)28(21)20-8-6-5-7-19(20)27(31)35-28/h5-14H,1,3H2,2,4H3
InChI Key
IJMJZIOPZNRQMM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
蛍光モノマ-
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
570249-100MG:
570249-VAR:
570249-1G:
570249-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)