Merck
569801
Sigma-Aldrich
クロロクロム酸ピリジニウム, シリカゲル担持
200-400 mm bead size, ~20 % (silica gel), on silica gel
別名:
PCC, シリカゲル担持
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥26,900
100 G
¥47,700
¥26,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥26,900
100 G
¥47,700
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥26,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: oxidant
ビーズサイズ
200-400 mm
キャパシティ
~20 % (silica gel)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[Cr](Cl)(=O)=O.c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.ClH.Cr.H2O.2O/c1-2-4-6-5-3-1;;;;;/h1-5H;1H;;1H2;;/q;;+2;;;/p-2
InChI Key
JWIPGAFCGUDKEY-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.