Merck
569607
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-2-ヨードピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3BrIN
CAS番号:
分子量:
283.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
113-117 °C (lit.)
SMILES記法
Brc1ccc(I)nc1
InChI
1S/C5H3BrIN/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H
InChI Key
HSNBRDZXJMPDGH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
5-Bromo-2-iodopyridine may be used in the synthesis of the following:
  • 5-bromopyridyl-2-magnesium chloride via reaction with isopropylmagnesium chloride solution
  • 5-bromo-2-pyridylzinc iodide via treatment with active zinc in tetrahydrofuran
  • 5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine via halogen/trifluoromethyl displacement reaction
  • (5-bromopyridin-2-yl)zinc(II) chloride via multi-step synthesis
  • 5,5′-dibromo-2,2′-bipyridine via multi-step synthesis
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
569607-5G:4548173989471
569607-BULK:
569607-25G:4548173989464
569607-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
"5-Bromo-2-pyridylzinc reagent; direct preparation and its coupling reactions"
Rieke.DR, et al.
Tetrahedron Letters, 52(2), 244-247 (2011)
"A functional triazine framework based on N-heterocyclic building blocks"
Hug S, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(28), 13956- 13964 (2012)
"Synthesis of 5-bromopyridyl-2-magnesium chloride and its application in the synthesis of functionalized pyridines"
Song JJ, et al.
Organic Letters, 6(26), 4905-4907 (2004)