Merck
567418
Sigma-Aldrich
2-フルオロ-4-メチルフェニルボロン酸
≥95%
別名:
4-Methyl-2-fluorophenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CH3)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
153.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
mp
228-233 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(B(O)O)c(F)c1
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4,10-11H,1H3
InChI Key
LIXXGOMAGHXIMP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • 水で促進されるPd触媒Suzuki-Miyauraカップリング
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
567418-1G:
567418-5G:
567418-BULK:
567418-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)