Merck
565830
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylanisole
97%
別名:
4-Methoxy-tert-butylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥14,100
¥14,100
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥14,100
About This Item
化学式:
(CH3)3CC6H4OCH3
CAS番号:
分子量:
164.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,100
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.503 (lit.)
密度
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O/c1-11(2,3)9-5-7-10(12-4)8-6-9/h5-8H,1-4H3
InChI Key
MCUPBIBNSTXCPQ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
565830-VAR:
565830-5G:
565830-25G:
565830-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qingqing Mei et al.
Science advances, 4(5), eaaq0266-eaaq0266 (2018-05-26)
Ether bond activation is very interesting because the synthesis of many valuable compounds involves conversion of ethers. Moreover, C-O bond cleavage is also very important for the transformation of biomass, especially lignin, which abundantly contains ether bonds. Developing efficient methods