Merck
563463
Sigma-Aldrich
(4-Fluorophenylethynyl)trimethylsilane
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4C≡CSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
192.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5090 (lit.)
bp
40 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C11H13FSi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7H,1-3H3
InChI Key
ZRXYWQKYSSVZNJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.1 °F - closed cup
引火点(℃)
90.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
563463-BULK:
563463-VAR:
563463-25ML:
563463-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)