Merck
563056
Sigma-Aldrich
カリウムベンジルトリフルオロボラート
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2BF3K
CAS番号:
分子量:
198.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
>300 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
[K+].F[B-](F)(F)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7BF3.K/c9-8(10,11)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2;/q-1;+1
InChI Key
WGHDAVWURFVTQC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
有機トリフルオロボレートは以下のことに関与しています:
  • 酸化
  • ニトリルによるRitter型アミド化
  • カルボニル化合物の光アリル化/光ベンジル化
  • 立体選択的求核付加
  • Suzukiクロスカップリング
用途の広い安定したボロン酸代替物としての有機トリフルオロボレート
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
563056-VAR:
563056-BULK:
563056-1G:
563056-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.