Merck
559954
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorobenzyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3CH2Cl
CAS番号:
分子量:
162.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
34-38 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
SMILES記法
Fc1cccc(F)c1CCl
InChI
1S/C7H5ClF2/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
InChI Key
MJXRENZUAQXZGJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
Gaseous chlorine reacts with 2,6-difluorotoluene to yield 2,6-difluorobenzyl chloride.[1]
アプリケーション
2,6-Difluorobenzyl chloride may be used to synthesize 2,6-difluorobenzaldehyde[1] and enantiopure methiozolins.[2]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
559954-BULK:
559954-VAR:
559954-25G:
559954-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and herbicidal activities of enantiopure methiozolins.
Nam JH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 33, 297-300 (2012)
Preparation of 2, 6-difluoro-n-alkylbenzenes from 1, 3-difluorobenzene Transformation of 2, 6-difluorotoluene to the corresponding benzaldehyde via benzyl chloride.
Malykhin EV and Shteingarts VD.
Journal of Fluorine Chemistry, 91(1), 19-20 (1998)