アッセイ
98%
bp
102-106 °C/0.25 mmHg (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1N[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C6H7NO/c8-6-4-1-2-5(3-4)7-6/h1-2,4-5H,3H2,(H,7,8)/t4-,5+/m0/s1
InChI Key
DDUFYKNOXPZZIW-CRCLSJGQSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
331910-VAR:
331910-250MG:
331910-1G:
331910-BULK:
331910-5G:
アクティブなフィルタ