Merck
558893
Sigma-Aldrich
1-エチル-4-エチニルベンゼン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2C6H4C≡CH
CAS番号:
分子量:
130.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.5420 (lit.)
bp
30 °C/0.05 mmHg (lit.)
密度
0.930 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C10H10/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h1,5-8H,4H2,2H3
InChI Key
ZNTJVJSUNSUMPP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-Ethyl-4-ethynylbenzene undergoes homocoupling reaction in the presence of copper(I) chloride (catalyst) and air (oxidant) to yield symmetrical 1,4-disubstituted 1,3-diyne.[1]
アプリケーション
1-Ethyl-4-ethynylbenzene may be used to synthesize:[2]
  • 2,4-bis[(4-ethylphenyl)ethynyl]-6-methoxy-1,3,5-triazine
  • 2-[(4-ethylphenyl)ethynyl]-4-methoxy-6-(phenylethynyl)-1,3,5-triazine
  • 2-chloro-4-[(4-ethylphenyl)ethynyl]-6-methoxy-1,3,5-triazine
  • 4-chloro-6-[(4-ethylphenyl)ethynyl]-N,N-diphenyl-1,3,5-triazin-2-amine
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
160.0 °F - closed cup
引火点(℃)
71.1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
558893-5G:
558893-BULK:
558893-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
CuCl-catalyzed green oxidative alkyne homocoupling without palladium, ligands and bases.
Yin K, et al.
Green Chemistry, 13(3), 591-593 (2011)
Linear and V-Shaped Alkynyl-1, 3, 5-triazines.
Gao P, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 32, 7020-7027 (2015)