Merck
558788
Sigma-Aldrich
2-エチニルトルエン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,900
5 G
¥46,600
¥12,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,900
5 G
¥46,600
About This Item
化学式:
CH3C6H4C≡CH
CAS番号:
分子量:
116.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥12,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5470 (lit.)
bp
50-60 °C/30 mmHg (lit.)
密度
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccccc1C#C
InChI
1S/C9H8/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h1,4-7H,2H3
InChI Key
MYBSUWNEMXUTAX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
2-エチニルトルエンは、イオン性触媒の存在下で二量体化反応を受けます。[1]
アプリケーション
2-エチニルトルエンは、Ph2N(2-MeC6H4)C=CH2の合成に使用できます。[2]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
558788-VAR:
558788-5G:
558788-BULK:
558788-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Scandium, yttrium, and lanthanum benzyl and alkynyl complexes with the N-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-1, 4-diazepan-6-amido ligand: Synthesis, characterization, and Z-selective catalytic linear dimerization of phenylacetylenes.
Ge S, et al.
Organometallics, 28(3), 719-726 (2009)
Frustrated Lewis Pair Catalyzed Hydroamination of Terminal Alkynes.
Mahdi T and Stephan DW.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 52(47), 12418-12421 (2013)
Yasuhito Suzuki et al.
Forensic science international, 278, 228-239 (2017-08-02)
Various autopsy findings are used for the diagnosis of burning death, including inhalation injury, soot in the respiratory tract, vital reaction, blood carboxyhemoglobin (COHb), and blood cyanide. However, not all findings are necessarily complete, and autopsy diagnosis can be difficult
Hanfeng Jin et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 34(21), e8899-e8899 (2020-07-18)
Aromatic hydrocarbons play an important role in the formation and growth of polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) and soot particles. Measurements of their absolute photoionization cross-sections (PICSs), that benefit the quantitative investigation of mass spectrometry, are still lacking, however. PICSs of