Merck
558850
Sigma-Aldrich
[(S)-(−)-1-(4-Nitrophenyl)-2-pyrrolidinemethyl]acrylate
97%
別名:
NPPアクリル酸エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥47,300
¥47,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥47,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H16N2O4
CAS番号:
分子量:
276.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥47,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D −46.0°, c = 1% in methanol
含みます
500 ppm TBC as inhibitor
mp
38-48 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N2CCC[C@H]2COC(=O)C=C
InChI
1S/C14H16N2O4/c1-2-14(17)20-10-13-4-3-9-15(13)11-5-7-12(8-6-11)16(18)19/h2,5-8,13H,1,3-4,9-10H2/t13-/m0/s1
InChI Key
HCVPUFHAWIINEQ-ZDUSSCGKSA-N
詳細
NLO monomer
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
558850-BULK:
558850-VAR:
558850-1G:
558850-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)