Merck
557323
Sigma-Aldrich
o-トルエンスルホニルクロリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO2Cl
CAS番号:
分子量:
190.65
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D >1.5580 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
密度
1.320 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClO2S/c1-6-4-2-3-5-7(6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
InChI Key
HDECRAPHCDXMIJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
塩化o-トルエンスルホニルは、氷酢酸中でのo-チオクレゾールと塩素との反応によって合成できます[1]。5-クロロ-3-フェニル-2,1-ベンジソキサゾールの合成に用いられています。[2]
アプリケーション
o-トルエンスルホニルクロリドは、以下の化合物の合成に用いられています。
  • オキサゾリン[3]
  • メシチル o-トリルスルホン[1]
  • o-トルエンスルホン酸アリル[4]
  • 2-メチル-4'-tブチルジフェニルスルホン[5]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
557323-5G:
557323-BULK:
557323-VAR:
557323-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Intramolecular nucleophilic participation. V. The role of the ortho-substituent in the solvolysis of o-nitrobenzhydrl bromide and o-nitrobenzyl tosylate.
Mease AD, et al.
Journal of the American Chemical Society, 90(7), 1797-1801 (1968)
Cyclization of Acylaminoalkanols to 2-Oxazolines1.
Boyd RN and Rittner RC.
Journal of the American Chemical Society, 82(8), 2032-2034 (1960)
The Metalation of 4-t-Butyldiphenyl Sulfone with n-Butyllithium1.
Shirley DA and Lehto EA.
Journal of the American Chemical Society, 79(13), 3481-3485 (1957)
Min Wang et al.
Biomaterials, 261, 120301-120301 (2020-09-02)
Local tumor therapy through injectable biodegradable hydrogels with controlled drug release has attracted much attention recently, due to their easy operation, low side effect and efficiency. However, most of the reported therapeutic hydrogel system showed a lack of biodegradation tracking
Rearrangements of sulfones to sulfinic acids via carbanion intermediates.
Truce WE and Brand WW
The Journal of Organic Chemistry, 35(6), 1828-1833 (1970)