アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
85-95 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)CCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H16O4/c1-9(2,3)13-8(11)6-5-7(10)12-4/h5-6H2,1-4H3
InChI Key
KGLNZUDBQPORRI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
556025-5G:
556025-25G:
556025-BULK:
556025-VAR:
アクティブなフィルタ