Merck
474592
Sigma-Aldrich
(R,R)-(−)-N,N′-ビス(3,5-ジ-tert-ブチルサリチリデン)-1,2-シクロヘキサンジアミノコバルト(II)
別名:
(R,R)-N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminatocobalt(II), (R,R)-Co(salen), (R,R)-Jacobsen HKR catalyst
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[[[(CH3)3C]2C6H2-2-(O-)CH=N]2C6H10]Co
CAS番号:
分子量:
603.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
>350 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)c1cc2C=[N@H]3[C@@H]4CCCC[C@H]4[N@@H]5=Cc6cc(cc(c6O[Co]35Oc2c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H54N2O2.Co/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12;/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3;/q;+2/p-2/b37-21+,38-22+;/t29-,30-;/m1./s1
InChI Key
ZFWPDJKMASHRPT-CITKKJEGSA-L
アプリケーション
末端エポキシドの加水分解による速度論的分割mesoエポキシドのエナンチオ選択的な開環に用いられる触媒です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
474592-1G:4548173942186
474592-BULK:
474592-VAR:
474592-5G:4548173942209
474592-25G:4548173942193
文書ライブラリにアクセスする
Jacobsen, E.N. et al.
Tetrahedron Letters, 38, 773-773 (1997)
M Tokunaga et al.
Science (New York, N.Y.), 277(5328), 936-938 (1997-08-15)
Epoxides are versatile building blocks for organic synthesis. However, terminal epoxides are arguably the most important subclass of these compounds, and no general and practical method exists for their production in enantiomerically pure form. Terminal epoxides are available very inexpensively