531979
(S,S)-N,N′-ビス(3,5-ジ-tert- ブチルサリチリデン)-1,2-シクロヘキサンジアミノアルミニウム クロリド
別名:
(S,S)-N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminoaluminum(III) chloride
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
mp
>350 °C (lit.)
品質水準
SMILES記法
CC(C)(C)c1cc2\C=N\[C@H]3CCCC[C@@H]3\N=C\c4cc(cc(c4O[Al](Cl)Oc2c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H54N2O2.Al.ClH/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12;;/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3;;1H/q;+3;/p-3/b37-21+,38-22+;;/t29-,30-;;/m0../s1
InChI Key
KGVBCKDZFMLRMA-RUIQGICGSA-K
関連するカテゴリー
アプリケーション
- In the preparation of substituted hydroxyalkyl aminooxazole derivatives by reacting isocyanides with aldehydes.[1]
- In the cyanation of α,β-unsaturated imides to yield saturated imides.[2][3]
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
531979-VAR:
531979-5G:
531979-BULK:
531979-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The first reports of salen used as ligands with manganese for asymmetric epoxidation reactions.