Merck
555916
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorobenzenesulfonyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3SO2Cl
CAS番号:
分子量:
212.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.515 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
密度
1.586 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(cc1F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3ClF2O2S/c7-12(10,11)4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChI Key
FSGLUBQENACWCC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3,4-Difluorobenzenesulfonyl chloride may be used to synthesize 1-benzyl-3-bromo-2-(3,4-difluorophenyl)indole and 1-benzyl-2-(3,4-difluorophenyl)indole.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
555916-VAR:
555916-5G:
555916-BULK:
555916-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anoir Hfaiedh et al.
Organic & biomolecular chemistry, 14(21), 4947-4956 (2016-05-14)
The direct arylation of N-protected 3-haloindole derivatives with benzenesulfonyl chlorides as coupling partners using 5 mol% of bis(acetonitrile)dichloropalladium(ii) catalyst and lithium carbonate as a base in 1,4-dioxane was investigated. We demonstrated that both iodo and chloro substituents at the indolyl