Merck
457132
Sigma-Aldrich
3,4-ジクロロベンゼンスルホニルクロリド
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥13,300
25 ML
¥48,200
¥13,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥13,300
25 ML
¥48,200
About This Item
化学式:
Cl2C6H3SO2Cl
CAS番号:
分子量:
245.51
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.589 (lit.)
bp
253 °C (lit.)
密度
1.572 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Clc1ccc(cc1Cl)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl3O2S/c7-5-2-1-4(3-6(5)8)12(9,10)11/h1-3H
InChI Key
NYIBPWGZGSXURD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
457132-25ML:
457132-5ML:
457132-BULK:
457132-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D W Combs et al.
Journal of medicinal chemistry, 38(25), 4880-4884 (1995-12-08)
A novel series of nonsteroidal heterocycles was discovered which display cell-type selective, high-affinity (nanomolar) binding to the progesterone receptors from TE85 osteosarcoma cells but > 1 microM binding affinity to the progesterone receptors from T47D and ZR75 human breast carcinoma
4-Allyl-2-methoxyphenyl 3, 4-dichlorobenzenesulfonate.
Ma Y-T, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 67(11), 3082-3082 (2011)
Whitney Beysselance Moro et al.
Journal of combinatorial chemistry, 11(4), 617-625 (2009-05-05)
A new lead class of antibacterial drug-like NAD synthetase (NADs) inhibitors was previously identified from a virtual screening study. Here a solution-phase synthetic library of 76 compounds, analogs of the urea-sulfonamide 5838, was synthesized in parallel to explore SAR on