Merck
555282
Sigma-Aldrich
塩化セシウム/塩化ナトリウム共晶混合物 (2:1)
AnhydroBeads, 99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl3Cs2Na
CAS番号:
分子量:
395.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
製品種目
AnhydroBeads
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
不純物
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
497-500 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cs+].[Cs+]
InChI
1S/3ClH.2Cs.Na/h3*1H;;;/q;;;3*+1/p-3
InChI Key
OLSYZSZVAMPEGY-UHFFFAOYSA-K
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
555282-50G-PW:
555282-VAR:
555282-50G:
555282-10G:
555282-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)