Merck
124613
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4,6-dinitrophenol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥30,000
¥30,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥30,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3ClN2O5
CAS番号:
分子量:
218.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥30,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
mp
110-114 °C (lit.)
官能基
chloro
nitro
SMILES記法
Oc1c(Cl)cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3ClN2O5/c7-4-1-3(8(11)12)2-5(6(4)10)9(13)14/h1-2,10H
InChI Key
PCBCIXWBAPIVDV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
2-Chloro-4,6-dinitrophenol was added as nitrogen, carbon and energy supplement in the culture medium of Rhodococcus erythropolis HL 24-1[1].
アプリケーション
2-Chloro-4,6-dinitrophenol was used in identification of components in chemical waste water and in effluents from biological wastewater treatment plant using electrospray ionization and tandem mass spectrometry[2].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
124613-BULK:
124613-VAR:
124613-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H Lenke et al.
Applied and environmental microbiology, 62(3), 784-790 (1996-03-01)
Rhodococcus erythropolis HL 24-1 isolated as a 2,4-dinitrophenol-degrading organism can utilize 2-chloro-4,6-dinitrophenol as the sole nitrogen, carbon, and energy source under aerobic conditions. This compound is metabolized with liberation of stoichiometric amounts of chloride and nitrite. Under anaerobic conditions, 2,4-dinitrophenol
B M Hughes et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 4(7), 604-610 (1993-07-01)
Highly polar, non-gas-chromatographable compounds have few unambiguous analysis protocols for environmental applications. A recent environmental investigation, concerning the identification of a non-gas-chromatographable yellow component in chemical waste water and in effluents from a biological wastewater treatment plant required the use