Merck
550450
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-4′-フルオロビフェニル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥5,200
¥5,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥5,200
About This Item
化学式:
BrC6H4C6H4F
CAS番号:
分子量:
251.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
mp
92.5-97.5 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H8BrF/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H
InChI Key
XFGPSHWWPIFPNL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
4-Bromo-4′-fluorobiphenyl is a 4,4′-disubstituted biphenyl derivative that can be prepared by reacting 4-fluorobenzeneboronic acid with 4-bromo-iodobenzene.[1] Its crystals belong to the monoclinic crystal system and P21/c space group.[2]
アプリケーション
4-Bromo-4′-fluorobiphenyl may be used in the preparation of 5,5′-bis(4′-fluoro-biphenyl-4-yl)-2,2′:5′,2′-terthiophene (p-F2BP3T), a fluorinated inducing layer for weak epitaxy growth (WEG).[1]
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
550450-500MG:
550450-100MG:
550450-VAR:
550450-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Weak epitaxy growth of phthalocyanine on inducing layers of fluorinated 5,5?-Bis(biphenyl-4-yl)-2,2':5',2?-terthiophene.
Qiao X, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 116(6), 1812-1818 (2012)
Structure of 4-bromo-4'-fluorobiphenyl.
Gleason WB, et al.
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, 47(7), 1473-1476 (1991)