Merck
115495
Sigma-Aldrich
4,4′-ジフルオロベンゾフェノン
99%
別名:
Bis(4-fluorophenyl) ketone, Bis(4-fluorophenyl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥3,110
100 G
¥7,190
¥3,110
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥3,110
100 G
¥7,190
About This Item
化学式:
(FC6H4)2CO
CAS番号:
分子量:
218.20
Beilstein:
516231
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,110
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
102-105 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C13H8F2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H
InChI Key
LSQARZALBDFYQZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
4,4′-ジフルオロベンゾフェノンは、カルボキシル化、カルボキシル化/スルホン化、および架橋膜の熱安定性、水分吸収、プロトン伝導性の研究に使用されています[1]
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
305.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
152 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
115495-25G:
115495-BULK:
115495-100G:
115495-5G:
115495-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Poly (aryl ether ketone) s with carboxylic acid groups: synthesis, sulfonation and crosslinking.
Liu B, et al.
Journal of Materials Chemistry, 18(39), 4675- 4682 (2008)
S Kariya et al.
Research communications in chemical pathology and pharmacology, 78(1), 85-95 (1992-10-01)
The oxidative metabolism of flunarizine [1-[bis(4-fluorophenyl)-methyl]-4-(3-phenyl-2-propenyl)piperazine, FZ] to 1-[bis-(4-fluorophenyl)methyl]piperazine (M-1), 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[3-(4'-hydroxyphenyl)-2- propenyl]piperazine (M-2) and 4,4'-difluorobenzophenone (M-3) has been studied in liver microsomes of Wistar and Dark Agouti (DA) rats. Kinetic analysis demonstrated a sex difference (male > female) in the
Sinan Feng et al.
ACS applied materials & interfaces, 9(29), 24527-24537 (2017-07-07)
A novel semicrystalline poly(ether ketone) (PEK)-based proton exchange membrane (semi-SPEK-x) has been developed. Through a one-step sulfonation and hydrolysis, a poly(ether ketimine) precursor transforms into PEK and ion-conducting groups are introduced. With an ion-exchange capacity ranging from 1.49 to 2.00