Merck
483346
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホン酸銀
≥99.95% trace metals basis
別名:
AgOTf, トリフルオロメタンスルホン酸 銀塩, 銀トリフラート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥6,400
5 G
¥23,900
¥6,400
単価¥8,290割引23%
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥6,400
5 G
¥23,900
About This Item
化学式:
CF3SO3Ag
CAS番号:
分子量:
256.94
Beilstein:
3598402
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,400
単価¥8,290割引23%
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.95% trace metals basis
反応適合性
core: silver
reagent type: catalyst
mp
286 °C (lit.)
SMILES記法
[Ag+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S.Ag/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI Key
QRUBYZBWAOOHSV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • トリフルオロメタンスルホン酸銀(AgOTf)は、ハロゲン化アルキル、ハロゲン化アシルおよびハロゲン化スルホニルを対応するトリフラート種に変換する、高反応性トリフラート化剤です。[1][2]
  • 対応するα,δ-ジエチレン・アルデヒドを合成するための置換5-ヘキセン-1-イン-3-オールのアセチレン・オキシ-Cope転位の開始に極めて適した求電子剤です。[3]
  • また、ジアステレオ選択性がAg(I)濃度に依存するアミノ・ケテンのジアステレオ選択的環化にも使用できます。[4]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
483346-1G:4548173942575
483346-VAR:
483346-BULK:
483346-5G:4548173942582
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Silver mediated acetylenic oxy cope rearrangement.
Bluthe N, et al.
Tetrahedron, 42(5), 1333-1344 (1986)
Perfluoroalkanesulfonic esters: methods of preparation and applications in organic chemistry.
Stang P J, et al.
Synthesis, 1982(02), 85-126 (1982)
Asymmetric synthesis via electrophile-mediated cyclisations.
Fox D N and Gallagher T
Tetrahedron, 46(13-14), 4697-4710 (1990)
Trifluoromethanesulfonic?Carboxylic Anhydrides, Highly Active Acylating Agents.
Effenberger F and Epple G
Angewandte Chemie (International Edition in English), 11(4), 299-300 (1972)
Gang Liu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(56), 7049-7051 (2012-06-12)
An unexpected silver triflate-catalyzed tandem reaction of N'-(2-alkynylbenzylidene)hydrazide with ketene through 6-endo-cyclization, [3+2] cycloaddition and rearrangement is reported. This reaction proceeds efficiently to generate the molecular complexity with the formation of four bonds in a one-pot procedure.