Merck
548685
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-4-クロロ-1-フルオロベンゼン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(Cl)F
CAS番号:
分子量:
209.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.554 (lit.)
bp
180 °C (lit.)
密度
1.719 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(Cl)cc1Br
InChI
1S/C6H3BrClF/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H
InChI Key
YFFUYGSLQXVHMB-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
548685-5G:
548685-BULK:
548685-25G:
548685-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Journal of Organic Chemistry, 44, 1519-1533 (1979)