Merck
235806
Sigma-Aldrich
3,4-ジクロロベンゾトリフルオリド
97%
別名:
3,4-ジクロロ-α,α,α-トリフルオロトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3CF3
CAS番号:
分子量:
215.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.6 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.475 (lit.)
bp
173-174 °C (lit.)
mp
−13-−12 °C (lit.)
密度
1.478 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H3Cl2F3/c8-5-2-1-4(3-6(5)9)7(10,11)12/h1-3H
InChI Key
XILPLWOGHPSJBK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
3,4-Dichlorobenzotrifluoride has been used in the preparation of:
  • 3,4-difluorobenzotrifluoride by a KF exchange reaction
  • 2-chloro-4-trifluoromethylphenyl 4-nitrophenylether (RH-2512), potential diphenyl ether herbicide
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
235806-BULK:
235806-VAR:
235806-500G:
235806-10G:
235806-50G:
235806-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
New potent diphenyl ether herbicides.
R Y Yih et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 23(3), 592-593 (1975-05-01)
Aromatic fluorine chemistry. Part 1. 3, 4-Difluorobenzoic acid and derivatives via 3, 4-difluorobenzotrifluoride.
Pews RG, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 50(3), 365-370 (1990)